Nitrite de isopentyle (mélange d'isomères) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isoamyl nitrite
I0089-25ML I0089-500ML I0089-100ML
TCIAI0089-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAI0089-25ML TCIAI0089-500ML TCIAI0089-100ML
Nitrite de isopentyle (mélange d'isomères) ≥95.0% (par GC)
Nitrite de isopentyle (mélange d'isomères)
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point d'éclair: 3°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002057
Numéro CAS: 110-46-3
EINECS: 203-770-8
ONU: 1113
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d13dae4c60bc48cd338211fdc064208fc8fe529c&vid=d13dae4c60bc48cd338211fdc064208fc8fe529c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité