Nitrite de pentyle (mélange d'isomères) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Amyl Nitrite, Pentyl Nitrite
A0455-25ML A0455-500ML A0455-100ML
TCIAA0455-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAA0455-25ML TCIAA0455-500ML TCIAA0455-100ML
Nitrite de pentyle (mélange d'isomères) ≥95.0% (par GC)
Pentyl nitrite (mixed isomers )
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: –18°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036132
Numéro CAS: 463-04-7
EINECS: 207-332-7
ONU: 1113
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc6b7235eb9643ea0941bfdd8bd4fd90434297ec&vid=bc6b7235eb9643ea0941bfdd8bd4fd90434297ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité