4-Bromophénylurée ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)urea
B2834-25G B2834-5G
TCIAB2834-25GEA 249 EUR InStock
TCIAB2834-25G TCIAB2834-5G
4-Bromophénylurée ≥98.0% (sur base azote total)
4-Bromophénylurée
Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 227°C
Numéro MDL: MFCD00025428
Numéro CAS: 1967-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d860c3ba73a36b0fcb2f8a3ef89430f8c641b48&vid=8d860c3ba73a36b0fcb2f8a3ef89430f8c641b48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité