1,3-Dicyclohexylurée ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N′-Dicyclohexylurea, N,N'-Dicyclohexylurea
D0441-25G D0441-500G
TCIAD0441-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD0441-25G TCIAD0441-500G
1,3-Dicyclohexylurée ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Dicyclohexylurée
Formule: C₁₃H₂₄N₂O
MW: 224,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003829
Numéro CAS: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cfec45e5400e9f65f7a85b890372d90e62b4112&vid=1cfec45e5400e9f65f7a85b890372d90e62b4112&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 232.0 to 238.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité