1,3-Diphénylurée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
C0031-25G C0031-500G C0031-100G
TCIAC0031-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC0031-25G TCIAC0031-500G TCIAC0031-100G
1,3-Diphénylurée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Diphénylurée
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003017
Numéro CAS: 102-07-8
EINECS: 203-003-7
Merck Index: 14,01785
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=736e9c661cac3ff1a744ef938ae4a32d966e8bbc&vid=736e9c661cac3ff1a744ef938ae4a32d966e8bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité