L(+)-Citrulline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0372-25G C0372-250G
TCIAC0372-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC0372-25G TCIAC0372-250G
L(+)-Citrulline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Citrulline
Formule: C₆H₁₃N₃O₃
Point de fusion: 232°C
Numéro MDL: MFCD00064397
Numéro CAS: 372-75-8
EINECS: 206-759-6
Merck Index: 14,02331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6868b177618982b929ec6ff5041a43fca8a656e1&vid=6868b177618982b929ec6ff5041a43fca8a656e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +27.0 deg (C=8, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité