(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1230-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA1230-1G TCIAA1230-5G
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formule: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074960
Numéro CAS: 23190-16-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/89/28929089.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -8.0 deg (C=0.6, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité