(R,R)-(+)-Hydrobenzoin ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0818-25GEA 262 EUR InStock
TCIAH0818-25G TCIAH0818-5G
(R,R)-(+)-Hydrobenzoin ≥99.0% (par GC)
(R,R)-(+)-Hydrobenzoin
Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064254
Numéro CAS: 52340-78-0
Merck Index: 14,04777
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +90.0 to +96.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité