(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0824-25G H0824-5G
TCIAH0824-25GEA 612 EUR InStock
TCIAH0824-25G TCIAH0824-5G
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥99.0% (par GC)
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00064255
Numéro CAS: 2325-10-2
Merck Index: 14,04777
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1326530aa2eb3b366ddc64f2685da3f40156aa1&vid=f1326530aa2eb3b366ddc64f2685da3f40156aa1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité