Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique
Synonyms: 3-Thioanisoleboronic acid, 3-(Methylthio)benzeneboronic acid
016264-1G 016264-5G
FLUO016264-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016264-1G FLUO016264-5G
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319105
Numéro CAS: 128312-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité