4-(Diméthylamino)benzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3247-25GEA 141 EUR InStock
TCIAD3247-25G TCIAD3247-5G
4-(Diméthylamino)benzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Diméthylamino)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 318°C
Numéro MDL: MFCD00001815
Numéro CAS: 1197-19-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/36/28980236.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité