L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
M0490-25G M0490-500G
TCIAM0490-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0490-25G TCIAM0490-500G
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Formule: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
MW: 375.38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007486
Numéro CAS: 587-98-4
EINECS: 209-608-2
Merck Index: 14,05928
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc299578c6a67921e4ffc554f9935f799c962f11&vid=cc299578c6a67921e4ffc554f9935f799c962f11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 415.0 to 419.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 500 (MeOH, 415.0 to 419.0 nm)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité