Méthyldiphénylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0211-25ML M0211-5ML
TCIAM0211-25MLEA 94.6 EUR InStock
TCIAM0211-25ML TCIAM0211-5ML
Méthyldiphénylamine ≥98.0% (par GC)
Méthyldiphénylamine
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 295°C
Numéro MDL: MFCD00041900
Numéro CAS: 552-82-9
EINECS: 209-023-2
Merck Index: 14,06054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71885f9ac8bf6fb9998a803c5fd0ade3543a0471&vid=71885f9ac8bf6fb9998a803c5fd0ade3543a0471&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité