Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrosodiphénylamine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0899-25G D0899-500G
TCIAD0899-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0899-25G TCIAD0899-500G
Nitrosodiphénylamine ≥98.0% (par HPLC)
Nitrosodiphénylamine


Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019920
Numéro CAS: 86-30-6
EINECS: 201-663-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58386476536d79ac5c25f0ba6d8c496bb416e23e&vid=58386476536d79ac5c25f0ba6d8c496bb416e23e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité