2,4-Dinitro-N-phénylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dinitrodiphenylamine
D0278-25G D0278-100G
TCIAD0278-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD0278-25G TCIAD0278-100G
2,4-Dinitro-N-phénylaniline ≥98.0% (par GC)
2,4-Dinitro-N-phénylaniline
Formule: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007223
Numéro CAS: 961-68-2
EINECS: 213-508-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9acb4424a616e8f76705e5f4d802340660ade683&vid=9acb4424a616e8f76705e5f4d802340660ade683&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C
Solubility in hot Toluene within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité