N-Phényl-p-toluidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyldiphenylamine
M1173-1G M1173-5G
TCIAM1173-1GEA 22 EUR InStock
TCIAM1173-1G TCIAM1173-5G
N-Phényl-p-toluidine ≥98.0% (par GC)
N-Phényl-p-toluidine
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 317°C
Numéro MDL: MFCD00092921
Numéro CAS: 620-84-8
EINECS: 210-655-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db672a02c3efef41ded1f7938fdaa8b2d5f5ad09&vid=db672a02c3efef41ded1f7938fdaa8b2d5f5ad09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité