Salicylaldéhyde-oxime ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAS0005-500GEA 460 EUR InStock
TCIAS0005-500G TCIAS0005-25G
Salicylaldéhyde-oxime ≥98.0% (par GC)
Salicylaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002120
Numéro CAS: 94-67-7
Merck Index: 14,08327
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/83/28993883.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité