Farnesol (mélange d'isomères)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Farnesol2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL
TCIAT0608-100GEA 128 EUR InStock
TCIAT0608-100G TCIAT0608-25G TCIAT0608-5G
Farnesol (mélange d'isomères)
Farnesol (mélange d'isomères)
Formule: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00002918
Numéro CAS: 4602-84-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/05/28994805.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité