Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-DL-proline
H32347.03 H32347.06
H32347.03EA 63 EUR InStock
H32347.03 H32347.06
Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) ≥98%
Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Purity: 98% CAS No.: 59433-50-0 Molecular Formula: C10H17NO4 Formula Weight: 215.25 Melting Point: 101-104° MDL No.: MFCD00520915
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Point de fusion: 101…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00520915
Numéro CAS: 59433-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité