N-Boc-D-prolinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (R)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, (R)-(+)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, (R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol, N-t-Boc-D-prolinol, Boc-D-Prolinol
B3076-1G B3076-5G
TCIAB3076-1GEA 22 EUR InStock
TCIAB3076-1G TCIAB3076-5G
N-Boc-D-prolinol ≥98.0% (par GC)
N-Boc-D-prolinol
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040580
Numéro CAS: 83435-58-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b60dffa78bfc2c0c8815fa10df021381c4aaf74&vid=1b60dffa78bfc2c0c8815fa10df021381c4aaf74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +52.0 to +57.0 deg (C=5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité