Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B1188-25G B1188-5G
TCIAB1188-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB1188-25G TCIAB1188-5G
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00037324
Numéro CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fb8c42ed047037abd2f93a661ea7715a585bd20&vid=5fb8c42ed047037abd2f93a661ea7715a585bd20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -58.0 to -62.0 deg (C=2, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité