Benzo-2-oxa-1,3-diazole
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBKM06477.250EA 0 EUR InStock
MAYBKM06477.250 MAYBKM06477DA
Benzo-2-oxa-1,3-diazole
Benzo-2-oxa-1,3-diazole
Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068064
Numéro CAS: 273-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité