4-Morpholinoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1466-1G M1466-5G
TCIAM1466-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1466-1G TCIAM1466-5G
4-Morpholinoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Morpholinoaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Point de fusion: 134°C
Numéro MDL: MFCD00006169
Numéro CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5334e61c71fdc3fe62414409adf2dfd305824e87&vid=5334e61c71fdc3fe62414409adf2dfd305824e87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité