Chlorure de benzylammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzylamine hydrochloride
B0407-25G B0407-500G B0407-100G
TCIAB0407-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB0407-25G TCIAB0407-500G TCIAB0407-100G
Chlorure de benzylammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de benzylammonium
Formule: C₇H₁₀ClN
MW: 143,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012852
Numéro CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6
Merck Index: 14,01125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3217ee53a136c503f80a5849be165c435c7840c7&vid=3217ee53a136c503f80a5849be165c435c7840c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité