Cyclohexane-1,2-dione-dioxime ≥98.0% (P)
Fournisseur: TCI
C0483-1G C0483-25G C0483-5G
TCIAC0483-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC0483-1G TCIAC0483-25G TCIAC0483-5G
Cyclohexane-1,2-dione-dioxime ≥98.0% (P)
Cyclohexane-1,2-dione-dioxime
Formule: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001663
Numéro CAS: 492-99-9
EINECS: 207-769-3
Merck Index: 14,06559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae3099b498ce1c5cc52497c0142d92d63523deab&vid=ae3099b498ce1c5cc52497c0142d92d63523deab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité