3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2934-1G B2934-25G B2934-5G
TCIAB2934-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB2934-1G TCIAB2934-25G TCIAB2934-5G
3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde ≥95.0% (par GC)
3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00126680
Numéro CAS: 930-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité