4-Bromothiophène-2-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
B2827-25G B2827-5G
TCIAB2827-25GEA 135 EUR InStock
TCIAB2827-25G TCIAB2827-5G
4-Bromothiophène-2-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00005431
Numéro CAS: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58a2ec96d2d08f91ded06a372711b03e5c9c0df4&vid=58a2ec96d2d08f91ded06a372711b03e5c9c0df4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité