Acide 3-méthyl-2-thenoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
M1459-25G M1459-5G
TCIAM1459-25GEA 112 EUR InStock
TCIAM1459-25G TCIAM1459-5G
Acide 3-méthyl-2-thenoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-méthyl-2-thenoïque
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005438
Numéro CAS: 23806-24-8
EINECS: 245-894-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d955ed8a54ab73068142d01494643c0a28ce071&vid=9d955ed8a54ab73068142d01494643c0a28ce071&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité