Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-méthyl-2-thenoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM1118-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM1118-5G
Acide 5-méthyl-2-thenoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-méthyl-2-thenoïque


Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005439
Numéro CAS: 1918-79-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/10/28974810.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité