2-Bromo-6-méthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1547-25G B1547-250G
TCIAB1547-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB1547-25G TCIAB1547-250G
2-Bromo-6-méthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-méthoxynaphtalène
Formule: C₁₁H₉BrO
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00004062
Numéro CAS: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité