Acide 2,5-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1433-10GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD1433-10G TCIAD1433-25G
Acide 2,5-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 131…135 °C
Numéro MDL: MFCD00002482
Numéro CAS: 610-72-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/68/28978268.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité