Acide 2,6-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2260-25G D2260-5G
TCIAD2260-25GEA 250 EUR InStock
TCIAD2260-25G TCIAD2260-5G
Acide 2,6-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,6-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: 115…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002483
Numéro CAS: 632-46-2
EINECS: 211-177-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3e85804e9dac4c158d26b993206d9d5b5b6f7b4&vid=437a629fab2a6371c692167c7728bff2777ebfeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité