Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD2553-1GEA 99 EUR InStock
TCIAD2553-1G
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque


Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point de fusion: 188 °C
Numéro MDL: MFCD00017099
Numéro CAS: 14438-32-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/24/28979524.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité