α,α'-Dichloro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
D0430-25G D0430-500G D0430-100G
TCIAD0430-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0430-25G TCIAD0430-500G TCIAD0430-100G
α,α'-Dichloro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
α,α'-Dichloro-p-xylène
Formule: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000920
Numéro CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eea1d845c0e08a85b1153acac001db86a699ad75&vid=e2c77c6fc87062050b9cdf9059638c30b948c6e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité