α-Chloro-o-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylbenzyl chloride
C0864-25G C0864-500G
TCIAC0864-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0864-25G TCIAC0864-500G
α-Chloro-o-xylène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-o-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000899
Numéro CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe368a0d8d35319390a47b6b0a6ce80b909158a&vid=2969f3a34b0888435a097547f73cf45aea056e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité