α-Chloro-m-xylène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
C0865-25G C0865-500G
TCIAC0865-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0865-25G TCIAC0865-500G
α-Chloro-m-xylène ≥97.0% (par GC)
α-Chloro-m-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Densité: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000909
Numéro CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9276e8694987bb5900adff1d9fd643d74adb5095&vid=ac97b3eb6da1b71e63c417804e96b13595d354c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité