4-tert-Butyl-α-chlorotoluène ≥89.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2235-25G B2235-5G
TCIAB2235-25GEA 115 EUR InStock
TCIAB2235-25G TCIAB2235-5G
4-tert-Butyl-α-chlorotoluène ≥89.0% (par GC)
4-tert-Butyl-α-chlorotoluène
Formule: C₁₁H₁₅Cl
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00000918
Numéro CAS: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2af8491a7c289956a16ea0fba78ce5e1466af02d&vid=7fc02a73aea10eea10ab7937cee156c661e98f25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 89.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité