2-Chloro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylchlorobenzene
C0313-25G C0313-500G
TCIAC0313-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC0313-25G TCIAC0313-500G
2-Chloro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-p-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: 1.5 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00000564
Numéro CAS: 95-72-7
EINECS: 202-444-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32089d04da5f8b7e04cd65b12d29892ca78e72ec&vid=a6f28c6a1624fe1286cc4915f40c8d6041dc2844&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité