4-Chloro-o-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-1,2-dimethylbenzene, 1-Chloro-3,4-dimethylbenzene
C0356-100G C0356-25G
TCIAC0356-100GEA 263 EUR InStock
TCIAC0356-100G TCIAC0356-25G
4-Chloro-o-xylène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-o-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,0682 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000596
Numéro CAS: 615-60-1
EINECS: 210-438-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43f443f316c62730d761907a0bc808191227fe3c&vid=facd11faa6fede6df5ff5b1e7794f29799d4e5e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité