4-Iodo-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
I0561-25G I0561-5G
TCIAI0561-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAI0561-25G TCIAI0561-5G
4-Iodo-m-xylène ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-m-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 233°C
Densité: 1,6609 g/cm³ (13 °C)
Numéro MDL: MFCD00013706
Numéro CAS: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=263c07852d01ae51b40e86998d5565817f1c2ce4&vid=624b9737eb3aaef2d57a2bf420d6f2bc1ad26701&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité