2,3-Diméthylaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene
D0666-25G D0666-500G
TCIAD0666-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0666-25G TCIAD0666-500G
2,3-Diméthylaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Diméthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007732
Numéro CAS: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51b93dc1d0ae3e69078ef31ca29c76226f86ddcd&vid=802d1b2788bdee851fd164e7cdf93d880f71a3b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité