2,4-Xylidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylaniline, 4-Amino-m-xylene, m-Xylidine, 2,4-Xylidine
D0667-25ML D0667-500ML
TCIAD0667-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0667-25ML TCIAD0667-500ML
2,4-Xylidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007738
Numéro CAS: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3a474f4ba550e8cbcf80500261f00b5453b4f51&vid=d452ae56be3187e54fdeabd48a1f998effb6736a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité