2,5-Xylidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2,5-Diméthylaniline
TCIAD0668-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0668-25G TCIAD0668-500G
2,5-Xylidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: 15 °C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00007743
Numéro CAS: 95-78-3
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/59/28975559.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité