3,4-Xylidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethylaniline, 4-Amino-o-xylene
D0670-25G D0670-500G
TCIAD0670-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD0670-25G TCIAD0670-500G
3,4-Xylidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: 48…51 °C
Densité: 1,0755 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007810
Numéro CAS: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
ONU: 3452
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fab5c3a1740157b83d01cbf648631958f50c1b2&vid=65fe6bb9215d219dc40c38a787b9b4823c726480&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité