2,3-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2200-10MLEA 44 EUR InStock
TCIAD2200-10ML
2,3-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylanisole
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point de fusion: 29 °C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00008376
Numéro CAS: 2944-49-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/57/28979057.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité