2,6-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2383-25MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAD2383-25ML
2,6-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthylanisole
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00008380
Numéro CAS: 1004-66-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/08/28979308.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité