2,5-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2440-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD2440-25G
2,5-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthylanisole
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00008378
Numéro CAS: 1706-11-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/66/28979366.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité