2,3-Xylénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0773-25G D0773-500G
TCIAD0773-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0773-25G TCIAD0773-500G
2,3-Xylénol ≥98.0% (par GC)
2,3-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002227
Numéro CAS: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67c22d2197d9117718543c2f3b87b1349baead4b&vid=c230d6bdb639141c997170523a90f22dba8b3881&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité