2,4-Di-tert-butylphénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
D0229-25G D0229-500G
TCIAD0229-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0229-25G TCIAD0229-500G
2,4-Di-tert-butylphénol ≥97.0% (par GC)
2,4-Di-tert-butylphénol
Formule: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008828
Numéro CAS: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=693ccb1f321740f894e4e2eb66ee29e4b4b7c86e&vid=a99d02b5d7bcf642572980cfb01001a55c89c85a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité