2,6-Xylénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2,6-Diméthylphénol
TCIAD0776-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0776-25G TCIAD0776-500G
2,6-Xylénol ≥99.0% (par GC)
2,6-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point de fusion: 41…42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002240
Numéro CAS: 576-26-1
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/13/28975813.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité